Merck
C-093
Supelco
Cyclosporin A -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
€ 196,00
€ 196,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 196,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1202.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 196,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O=C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C)C(N[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C(N([C@H](C(C)C)C(N(C)[C@@H]([C@@H]([C@H](C)C/C=C/C)O)C1=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)=O)=O)CN(C)C([C@@H](N1)CC)=O
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50?,51+,52-/m1/s1
InChIKey
PMATZTZNYRCHOR-VPYFBNRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine Certified Spiking Solution® eines Immunsuppressivums und Arzneimittels mit geringer therapeutischer Breite zur Verwendung bei der Prävention einer Abstoßung bei der Organtransplantation. Dieses zertifizierte Kalibrierungsmaterial eignet sich für kritische quantitative Anwendungen in klinischen und diagnostischen Tests, z. B. Therapeutikum-Überwachungsassays, um sicherzustellen, dass Patienten innerhalb des geringen therapeutischen Bereichs des Arzneimittels bleiben.  Das Snap-N-Spike®-Format ermöglicht es Laboratorien, das Wiegen von gefährlichen Substanzen wie Cyclosporin A zu eliminieren, wodurch die Aussetzung gegenüber Berufsrisiken im Zusammenhang mit der Handhabung von akut toxischen Pulvern signifikant verringert wird. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Matrix der Wahl direkt vor dem Gebrauch zu spiken.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tip W Loo et al.
Biochemistry, 52(41), 7167-7169 (2013-10-03)
There is no high-resolution crystal structure of the human P-glycoprotein (P-gp) drug pump. Homology models of human P-gp based on the crystal structures of mouse or Caenorhabditis elegans P-gps show large differences in the orientation of transmembrane segment 5 (TM5).
Jane Rasaiyaah et al.
Nature, 503(7476), 402-405 (2013-11-08)
Human immunodeficiency virus (HIV)-1 is able to replicate in primary human macrophages without stimulating innate immunity despite reverse transcription of genomic RNA into double-stranded DNA, an activity that might be expected to trigger innate pattern recognition receptors. We reasoned that
Angela C Webster et al.
BMJ (Clinical research ed.), 331(7520), 810-810 (2005-09-15)
To compare the positive and negative effects of tacrolimus and ciclosporin as initial treatment for renal transplant recipients. Systematic review. Reports of comparative randomised trials of tacrolimus and ciclosporin identified by searches of Medline, Embase, the Cochrane Register of Controlled
Maaike Kockx et al.
Pharmacology & therapeutics, 128(1), 106-118 (2010-07-06)
Cyclosporin A (CsA) is an immunosuppressant drug widely used in organ transplant recipients and people with autoimmune disorders. Long term treatment with CsA is associated with many side effects including hyperlipidemia and an increased risk of atherosclerosis. While its immunosuppressive
C E M Griffiths et al.
The British journal of dermatology, 155 Suppl 2, 1-16 (2006-06-16)
Immune-mediated dermatoses, such as psoriasis and atopic dermatitis, affect a significant proportion of the population. Although most cases are not life threatening, these diseases can have a profound effect on the sufferer's quality of life and that of their family.