Fortfahren mit
32425
Cyclosporin A
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Antibiotic S 7481F1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1202.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3647785
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Gene Information
human ... PPIA(5478)
General description
Cyclosporin A (CsA) is a fungal metabolite, a cyclic undecapeptide. It has highly specific immunosuppressive effects with low myelotoxicity, thereby making it a valuable drug in human organ transplantation. Its immunosuppressive activity is based upon its ability to inhibit early steps of T-lymphocyte activation such as lymphokine gene transcription.[1]
Cyclosporin A has been used to:
  • Prevent rejection of kidney and liver transplants.[1]
  • In graft versus host disease.[1]
  • Treatment of autoimmune diseases.[1]
  • Treatment of Schistosomiasis.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Ein Pilzmetabolit mit wirksamen immunsuppressiven Eigenschaften. Er hemmt die T-Zell-Rezeptor-Signaltransduktion über die Bildung eines Cyclosporin A−Cyclophilin Komplexes, der Calcineurin (Protein Phosphatase 2B) inhibiert. Hemmt die durch Interleukin 1?, Lipopolysaccharide und TNF induzierte Stickoxid-Synthese. Kann die Freisetzung von Cytochrom c aus Mitochondrien blockieren.
Leistungsstarkes Immunsuppressivum; hemmt durch Interleukin 1α, Lipopolysaccharide und TNFα induzierte Stickstoffoxidsynthese; Hemmt die Cytochrom c-Freigesetzung aus Mitochondrien.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1092C18321158504
Cyclosporin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1158504
Cyclosporin
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Gene Information
human ... PPIA(5478)
Gene Information
human ... PPIA(5478)
Gene Information
human ... PPIA(5478)
Gene Information
human ... PPIA(5478)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclosporin A
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, I got this product from you and wanted to confirm if you have any data regarding its stability after being aliquoted in DMSO and stored at -20ºC or any kind of other storage that you suggest. Thank you,
    1 answer
    1. Stock solutions in ethanol or DMSO should be stored at -20 °C. Cyclosporin is stable in solution if protected from light, but its concentration may drop due to adsorption to the container walls. There is no information on how long Cyclosporin A can be stored in solution.
      Online sources suggest storing solutions at -20°C for up to 3 months.