341602G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
40% (Soy), Avanti Polar Lipids
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylcholine (Soy-40%)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Soy PC (40%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Form
granular
Verpackung
pkg of 1 × 50 g (341602G-50g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available