Fortfahren mit
P5638
L-α-Phosphatidylcholin
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
type
Type II-S
form
powder or solid
concentration
14-29% (choline)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
P5638 ist ein Rohextrakt von Soja-Phospholipiden.
Typische Chargen des gereinigten Soja-Phosphatidylcholins haben Fettsäureanteile von ca. 13 % C16:0 (Palmitinsäure), 4 % C18:0 (Stearinsäure), 10 % C18:1(Ölsäure), 64 % C18:2 (Linolsäure) und 6 % C18:3 (Linolensäure); andere Fettsäuren sind in geringem Umfang enthalten. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Molekulargewicht von etwa 776.
Gereinigtes Phosphatidylcholin ist in Chloroform und Ethanol löslich.
Zu den anderen Phospholipid-Hauptbestandteilen gehören Phosphatidylethanolamin und Inositolphosphatide. Andere Phospholipide und neutrale Lipide wie Triglyceride, Tocopherole und Sterole können ebenfalls enthalten sein. Auch Kohlenhydrate können vorhanden sein.
Ein Verfahren zur Bestimmung der Oxidation von Phosphatidylcholin aus Ei in einem Liposomenpräparat durch Messung des Oxidationsindex wurde veröffentlicht. Der Oxidationsindex ist das Verhältnis der Extinktion bei 233 nm zur Extinktion bei 215 nm. Die zweite Wellenlänge wurde gewählt, weil die Fettsäurecarbonylgruppen wenig zur Extinktion bei dieser Wellenlänge beitragen, so dass das Beersche Gesetz angewendet werden kann.
Eine Methode zur Bestimmung des Cholingehalts wurde veröffentlicht.
Application
L-α-Phosphatidylcholine has been used:
  • as a component in the test freezing medium (TFM) formulated for cryopreservation of prepubertal testicular tissue
  • to investigate its effects on the fluorescence signals in voltage-clamp fluorometry (VCF)
  • to prepare soy lecithin liposomes for the biotransformation into lysolecithin and fatty acids for valorization of soy lecithin by enzyme cascade reactions
Biochem/physiol Actions
Phosphatidylcholin ist das Haupt-Phospholipid der Membranen von eukaryotischen Zellen. Phosphatidylcholin ist nicht nur die hauptsächliche Komponente der Struktur von Zellmembranen, sondern dient auch als Reservoir für verschiedene Lipidmessenger. Es ist die Quelle für die bioaktiven Lipide Lysophosphatidylcholin, Phosphatidsäure, Diacylglycerin, Lysophosphatidylcholin, Plättchen-aktivierender Faktor und Arachidonsäure.
Phosphatidylcholin wird für die Herstellung von Vesikelsuspensionen, häufig Liposomen genannt, oder als Monolayer verwendet. Monolayer wurden mit einer Lösung von 1 % Soja-Phosphatidylcholin in Hexan hergestellt.
Durch Valinomycin induzierte Veränderungen des Membranpotenzials von roten Blutkörperchen und Phospholipid-Vesikelsuspensionen (Phosphatidylcholin aus Eigelb plus Cholesterin) wurden mit positiv geladenen Cyanin-Farbstoffen, die fluorometrisch auf die Potenzialveränderung reagierten, gemessen.
Gereinigtes Rhodopsin wurde in Soja-Phosphatidylcholinvesikel eingebracht.
Ein großes strukturelles Phospholipid im Gehirn, das schätzungsweise 15 % der Gesamtlipide enthält; befindet sich hauptsächlich in der grauen Substanz.
Analysis Note
P5638 ist ein Soja-Rohextrakt, das viele andere Lipide enhält.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7443P3782P3556
description
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
description
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
description
solution, from soybean, suitable for cell culture, Type III-S
description
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
phospholipid
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
egg yolk
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
powder or solid
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Phosphatidylcholin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf