Z529710
Aldrich® Chromatographie-Zerstäuber
size 10 mL
Empfohlene Produkte
Qualität
for chromatography
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Erzeugt einen feinen gleichmäßigen Sprühnebel, optimal für die Entwicklung von DC-Platten. Auch für den Einsatz in der Elektrophorese geeignet.
- Mit dem Daumen und der Entlüftungsbohrung einstellbares Spritzbild
- Ohne Schlifffett, Schraub-Verschraubung setzt sich nicht fest; eine einfache Drehung der Gewindekappe zieht den Anschlussstutzen sicher auseinander
- Gewinde SafetyBarbs® verhindern Beschädigungen während des Schlauch Ein- oder Ausbaus
- Verwendet Niederdruck-Gas oder Luft
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biosensors & bioelectronics, 87, 572-578 (2016-09-13)
A new colorimetric immunoassay concept, utilizing conventional lateral flow membranes (e.g., conjugation, sample, absorption and nitrocellulose), were placed in a different configuration in a stacking manner, where the liquid sample that may contain the analyte diffuses from the bottom to