Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
compatibility
for use with most Sigma sprays.
General description
Kann komplett entsorgt werden. Leichter Zusammenbau.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Application
- Sigma TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates.
- Sigma TLC spray box may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description silica gel 60 matrix | description suitable for thin layer chromatography (TLC) | description PEI-cellulose, matrix |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| size ~14 in. × 14 in. × 14 in. | size - | size - | size - |
| compatibility for use with most Sigma sprays. | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?