Merck
Z190381
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flaschenzerstäuber
Replacement flask, capacity 75 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 52,70
€ 52,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 52,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 52,70
Check Cart for Availability
Materialien
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
75 mL
Allgemeine Beschreibung
Erlenmeyerkolben mit Ace-Gewinde #15 mit Sprühkopf.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373
    1 answer
    1. The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below: