The photo is attached.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
volume
250 mL
General description
The extraction phase or adsorbent phase can be coated on to the solid phase as a thin film. Coating preparation is of three types; dipping, brush painting and spraying. Spraying method was widely used due to its stability and reusability.[1]
Application
Reagenziensprüher für das Besprühen von Dünnschichtplatten mit Druckluft. Zum Sprüher wird wahlweise die dazu passende Flasche, ein Rohr mit sechseckigem Fuss oder ein Erlenmeyerkolben geliefert.
Reagent sprayer may be used in thin-layer chromatography.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| volume 250 mL | volume - | volume - | volume - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
can we have a photo for this product please 58005 Supelco Reagent sprayer for TLC plates
1 answer