Merck
Z190373
Supelco
Aldrich® Flaschenzerstäuber
size 75 mL
Synonym(e):
Chemical Resistant Spray Flask
Größe auswählen
1 EA
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
75 mL
Allgemeine Beschreibung
75ml-Erlenmeyerkolben mit Sprühkopf (Ace-Gewinde Nr.15)
Erlenmeyerkolben mit Ace-Gewinde #15 mit Sprühkopf.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)