Merck
Z273589
Sigma-Aldrich
Apiezon® Schmierfett
M
Synonym(e):
Apiezon grease
Größe auswählen
1 EA
€ 361,00
€ 361,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 361,00
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
€ 361,00
Check Cart for Availability
Dampfdruck
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
usage: general purpose, economical
Hersteller/Markenname
Apiezon
Parameter
10-30 °C temperature (50-86 °F)
Gewicht
100 g
Allgemeine Beschreibung
Apiezon M Grease is a silicone and halogen-free high vacuum grease. It is ideal for use in high vacuum applications.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Anwendung
Apiezon® grease has been used for mounting larval salivary glands on a microscope slide.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Avoids common contamination of silicone-based greases
  • Excellent lubricant
  • Suitable for use at ambient temperatures
  • Resists radiation
  • Powerful ‘gettering′ action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean and remove, as it is soluble in hydrocarbon solvents
Rechtliche Hinweise
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3