Merck
Z273597
Apiezon® Schmierfett
N
Größe auswählen
1 EA
€ 350,00
€ 350,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
€ 350,00
Check Cart for Availability
Dampfdruck
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
Hersteller/Markenname
Apiezon
Parameter
-273-+30 °C temperature
Gewicht
25 g
Allgemeine Beschreibung
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Rechtliche Hinweise
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)