Merck
Z273600
Apiezon® Schmierfett
T
Synonym(e):
Apiezon Grease, High-Performance Grease
Größe auswählen
1 EA
€ 308,00
€ 308,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 308,00
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
€ 308,00
Check Cart for Availability
Dampfdruck
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
usage: high temp
Hersteller/Markenname
Apiezon
Parameter
+10-+120 °C temperature
Gewicht
25 g
Allgemeine Beschreibung
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Rechtliche Hinweise
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
419.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
215 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2