Z273562
Apiezon® Schmierfett
H
Größe auswählen
€ 521,00
Größe auswählen
About This Item
€ 521,00
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
usage: high temp
Hersteller/Markenname
Apiezon
Parameter
-10-+240 °C temperature
Gewicht
25 g
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- It efficiently works under a broad range of temperatures and it stiffens instead of melting at higher temperatures
- Excellent heat transfer properties
- Reduces overheating and damaging heat-sensitive components by conducting heat away from the operation site
- Possesses great stiction property
- High-gettering action or absorbing efficiency of harmful grease and chemical impurities on glass and metal surfaces
- Easy to clean as it is soluble in hydrocarbon solvents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)