Merck
Z509442
Stativ mit Stab
base size 4 in. × 6 in., Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Basisgröße
4 in. × 6 in.
Stabdurchm. × L
5/16 in. × 18 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.