Z112488
Magnethalter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Halterung für:
- Standard 13 mm KBr-Presslinge and kleinere Presslinge (mit Papier-Einsatz)
- NaCl-Kristallfenster Z151688 (benötigt Magnethalterungsstreifen)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)