Merck
Z105090
Rührstäbchenentferner
Rigid, PE, L 18 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 23,50
€ 23,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 23,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 23,50
Check Cart for Availability
Materialien
PE
Leistungsmerkmale
Rigid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37773-0000
Länge
18 in.
18 mm
Allgemeine Beschreibung
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)