Merck
Z151696
Sigma-Aldrich
Kristall-IR-Fenster, poliert
KBr
Größe auswählen
1 EA
€ 136,00
€ 136,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 136,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 136,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
KBr
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
13 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
13mm Durchmesser x 2mm Dicke.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)