Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 782,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41100000
€ 782,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
deep well, for 96 well tray
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501005
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
Features and Benefits
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Optimized field gradient within wells
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96P, for 96 well tray, deep well | description 384F, for 384 well tray | description 96F, for 96 well tray | description 1.5S, for 1.5 mL tubes |
| feature for 96 well tray, deep well | feature for 384 well tray | feature for 96 well tray | feature for 1.5 mL tubes |
| manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501005 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501007-1 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501008-1 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501009 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LifeSep magnetic separator unit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?