117714
3-Methoxybenzoesäure
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
m-Anissäure, m-Methylsalicylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
bp
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable