Merck
U6753
Sigma-Aldrich
Ursolsäure
≥90%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-säure
Größe auswählen
100 MG
€ 75,80
500 MG
€ 326,00
€ 75,80
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 75,80
500 MG
€ 326,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
Beilstein:
2228563
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥90%
€ 75,80
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Ursolsäure (UA) ist eine pentacyclische Hydroxyl-Triterpenoidsäure (HPTA) mit antibakterieller,[1] antikarzinogener,[2] antioxidativer und antiinflammatorischer Wirkung.[3] Sie kann auch eine Neuroregeneration nach Verletzungen der peripheren Nerven unterstützen.[3] UA kann durch Aktivierung des GABAergic-Neurotransmittersystems die Schlafdauer verlängern.[4] [GABA= γ-Aminobuttersäure]
Anwendung
Ursolsäure kann als Ausgangsmaterial zur Synthetisierung von Ethoxycarbonylmethyl-Ursolat (ECU) mittels einer Reaktion mit Ethylchloracetat verwendet werden. ECU wird außerdem als wichtiges Zwischenprodukt bei der Gesamtsynthese der biologisch bedeutenden Verbindung 3-Acetyl-2-[(un)substituiertes Phenyl]-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazol-5-Me 3-O-acetylursolat verwendet.[5] Ursolsäure eignet sich auch zur Herstellung von neuartigen heterocyclischen Derivaten für diverse Aktivitätsstudien.[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Triterpenoid ist in vielen verschiedenen Obstsorten, auch in Äpfeln, zu finden. Herzschutzmittel und Anti-Tumor-Wirkstoff. Seine Eignung als potenzielles Therapeutikum für die Alzheimer-Krankheit infolge seiner hemmenden Wirkung auf die Interaktionen zwischen Amyloid-β und dem CD36-Rezeptor wird derzeit untersucht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
580.5 °F
Flammpunkt (°C)
304.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ursolic acid induces neural regeneration after sciatic nerve injury.
Liu B, et al.
Neural Regeneration Research, 8(27), 2510-2510 (2013)
Ursolic acid protects hippocampal neurons against kainate-induced excitotoxicity in rats.
Shih YH, et al.
Neuroscience Letters, 363(2), 136-140 (2004)
Synthesis and anti-inflammatory activity of 3-acetyl-2-[(un) substituted phenyl]-2, 3-dihydro-1, 3, 4-oxadiazol-5-methyl 3-O-acetylursolate
Ding-Ju Y, et al.
Chinese Journal of Organic Chemistry, 28(6), 1055-1060 (2008)
Aljawharah AlQathama et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-18)
We evaluate how 3-acetylation modulates the in vitro activity of ursolic acid in melanoma cells alone or in combination treatments with quercetin. Anti-proliferative studies on A375 cells and adult human dermal fibroblasts included analyses on cell cycle distribution, caspase activity
Ursolic acid enhances pentobarbital-induced sleeping behaviors via GABAergic neurotransmission in mice.
Jeon, SJ, et al.
European Journal of Pharmacology, 762, 443-448 (2015)