Merck
672315
Ursolsäure, CAS-Nr. 77-52-1, Calbiochem
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
Synonym(e):
Ursolsäure, CAS-Nr. 77-52-1, Calbiochem, 3β-Hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, CG7, PTP1B-Inhibitor VII, PTP-Inhibitor XXVII, PTPN2/TCPTP-Inhibitor II, SHP2-Inhibitor IV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMF: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
General description
Eine zellpermeable, pflanzliche pentazyklische Triterpensäure, die entzündungshemmende, immunmodulatorische und antitumorale Eigenschaften aufweist. Hemmt nachweislich die Phosphataseaktivität von SHP2, PTP1B und TCPTP (IC50 = 2,73, 3,08 bzw. 3,33 µM) und induziert die IR-Autophosphorylierung unabhängig von seiner phosphatasehemmenden Wirkung. Berichten zufolge hemmt Ursolsäure auch die Aktivierung des NF-κB- und STAT3-Signalwegs in Krebskulturen, was zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Chemotherapeutika und zum apoptotischen Zelltod führt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Li, Y., et al. 2010. Int. J. Cancer127, 462.
Pathak, A.K., et al. 2007. Mol. Cancer Res.5, 943.
Jung, S.H., et al. 2007. Biochem. J.403, 243.
Zhang, W., et al. 2006. Biochim. Biophys. Acta1760, 1505.
Shishodia, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 4375.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
580.5 °F
flash_point_c
304.7 °C