Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-034-0
Beilstein/REAXYS Number:
2228563
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
General description
Ursolic acid belongs to the class of triterpenoid compounds that occurs widely in medicinal herbs, food and other plants. It may possess pharmacological properties like hepta-protection, analgesic, cardiotonic, sedative and tonic effects.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Triterpenoid ist in vielen verschiedenen Obstsorten, auch in Äpfeln, zu finden. Herzschutzmittel und Anti-Tumor-Wirkstoff. Seine Eignung als potenzielles Therapeutikum für die Alzheimer-Krankheit infolge seiner hemmenden Wirkung auf die Interaktionen zwischen Amyloid-β und dem CD36-Rezeptor wird derzeit untersucht.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursolsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
580.5 °F
flash_point_c
304.7 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?