Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 227,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 746,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% |
| form powder | form crystals | form powder | form powder |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility acetone: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility methanol: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maslinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?