Merck
R438375
N(1),N(1)-DI(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,2-DICHLORO-1,1-ETHYLENEDIAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H11Cl3N4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.78
MDL-Nummer: