Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Ethylendiamin -Lösung, technical, 75-80%
grade
technical
Quality Segment
assay
75-80%
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical, 75-80% | description purified by redistillation, ≥99.5% | description BioXtra | description puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC) |
| assay 75-80% | assay ≥99.5% | assay >99% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade technical | grade - | grade - | grade puriss. p.a., absolute |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| dilution (for analytical testing) | dilution - | dilution - | dilution - |
| Gene Information human ... FNTA(2339) | Gene Information human ... FNTA(2339) | Gene Information human ... FNTA(2339) | Gene Information human ... FNTA(2339) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?