Merck
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
Synonym(e):
SN076010
Größe auswählen
1 EA
€ 409,00
€ 409,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 409,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 410-234-48
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
75 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)