Fortfahren mit
549541
Antimonzinnoxid
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Synonym(e):
ATO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,70
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
€ 76,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
nanopowder
composition
antimony pentoxide, 7-11% , tin(IV) oxide, 89-93%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
surface area
47 m2/g
particle size
<50 nm
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
InChI key
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF84959858GF60679671
description
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
description
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
description
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
particle size
<50 nm
particle size
-
particle size
-
form
nanopowder
form
lumps
form
lumps
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
99.99%
assay
99.99%
surface area
47 m2/g
surface area
-
surface area
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)