Fortfahren mit
494682
Indiumzinnoxid
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
ITO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
reaction suitability
core: indium, core: tin
particle size
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
700460703176703192
description
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
description
surface resistivity 70-100 Ω/sq
description
surface resistivity 8-12 Ω/sq
form
powder
form
dispersion
form
-
form
-
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
particle size
−325 mesh
particle size
<100 nm (DLS)
particle size
-
particle size
-
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.200 g/cm3
mp
1910 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
composition
SnO2, 10% , In2O3, 90%
composition
SnO2, 10% , In2O3, 90%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indiumzinnoxid
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)