Fortfahren mit
549657
Zinn(IV)-Oxid
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Zinnoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
€ 225,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SnO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
242-159-0
MDL number:
€ 97,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
nanopowder
Quality Segment
composition
SnO₂
reaction suitability
core: tin
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
avg. part. size
≤100 nm
density
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
perovskite solar cells
greener alternative category
SMILES string
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
General description
Zinnoxid ist ein n-Typ-Halbleiter mit großer Bandlücke. Die Wärmestabilität von Zinnoxid wurde untersucht. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, wie geringe Kosten, hohe Gasmessleistung, kurze Reaktionszeit und schnelle Rückgewinnung, ist es ein vielversprechendes Material für Gassensoren. Darüber hinaus kann es zum Nachweis von verunreinigten oder toxischen Gasen und anderen Spezies sowie erfolgreich in optoelektronischen Geräten eingesetzt werden. Auf mesoporöser Zinnoxidpaste basierende Photoanoden für Solarzellen. Bei diesem Vorgang wird mittels Siebdruck eine druckbare Paste mit hoher Viskosität auf halbfertige Siliziumdioxid-Wafer aufgebracht. Mit diesem Prozess konnten hervorragende Produktionserträge für integrierte Microarrays erzielt werden. Zinnoxid-Nanopartikel können mittels Präzipitation, hydrothermaler, Sol-Gel- und hydrolytischer Methoden, polymeren Präkursoren und carbothermischer Reduktion synthetisiert werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Zinn(IV)-Oxid-Nanopulver ist eine Klasse von Elektrodenmaterialien, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus genutzt werden können. Lithium-Ionen-Akkus bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.
Application
Eine Vergleichsstudie von nanokristallinen SnO2-Materialien für thermokatalytische Anwendungen und Anwendungen mit Halbleiter-Gassensor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
244651204714244643
description
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
description
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
≤60 micron particle size, powder, 97%
form
nanopowder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
density
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
avg. part. size
≤100 nm
avg. part. size
-
avg. part. size
-
avg. part. size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinn(IV)-Oxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to know the morphology of the nanopowders. Could you kindly provide a SEM image of the SnO2 nanopowder?
    1 answer
    1. This product's XRD conforms to that of SnO2, cassiterite. Please see the SEM image below: