Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 838,00 |
Über diesen Artikel
form
dispersion
Quality Segment
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
concentration
30 wt. % in isopropanol
particle size
<100 nm (DLS)
bp
82 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C
application(s)
optical coatings
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description <100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol | description −325 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description ≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O | description surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide |
| form dispersion | form powder | form dispersion | form - |
| particle size <100 nm (DLS) | particle size −325 mesh | particle size 18 nm (SEM) | particle size - |
| density 1.04 g/mL at 25 °C | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1682 g/mL at 25 °C | density - |
| application(s) optical coatings | application(s) perovskite solar cells | application(s) optical coatings | application(s) - |
| bp 82 °C | bp - | bp - | bp - |
| composition In2O3, 90% , SnO2, 10% | composition SnO2, 10% , In2O3, 90% | composition In2O3, 90% , SnO2, 10% | composition - |
Signalwort
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?