Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,80 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,10 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-375-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595133
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Leucin-Methylester -hydrochlorid, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
optical activity
[α]22/D +13°, c = 2 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
151-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder or crystals | form - |
| assay 98% | assay - |
| color white | color - |
| optical activity [α]22/D +13°, c = 2 in H2O | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 151-153 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?