Wichtige Dokumente
D211400
2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl
95%
Synonym(e):
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl-Radikal, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)-hydrazyl, DPPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
~135 °C (dec.) (lit.)
λmax
528 nm
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChIKey
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?