Fortfahren mit
213950
Vinyltrimethylsilan
97%
Synonym(e):
Trimethyl-vinylsilan, Ethenyltrimethylsilan, Trimethylsilyl-ethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCHCH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-042-9
Beilstein/REAXYS Number:
956572
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% tetrahydrofuran
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
197734217069359998
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
55 °C (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyltrimethylsilan
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-11.2 °F
flash_point_c
-24 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
754-05-2 + 109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf