Merck
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylformamid
99%
Größe auswählen
25 G
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 127,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2NCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
Beilstein:
2209397
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
bp
337 °C/762 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChIKey
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest