Merck
226254
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylformamid
98%
Größe auswählen
5 G
€ 52,70
€ 52,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 52,70
About This Item
Lineare Formel:
HCON[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
Beilstein:
1745406
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 52,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The chemical ionisation and electron ionisation mass spectroscopic data, retention indices and NMR spectra of N,N-diisopropylformamide was studied[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently