Fortfahren mit
236233
N-Methylanilin
≥99%
Synonym(e):
Monomethylanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
€ 310,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-870-9
Beilstein/REAXYS Number:
741982
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 30 g/L, alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical oxidation of N-methylaniline with dichromate (oxidant) has been studied by Raman spectroscopy.
Application
N-Methylaniline (NMA) was used in the preparation of self-assembled poly(N-methylaniline)-lignosulfonate (PNMA-LS) composite spheres with reactive silver-ion adsorbability. NMA was also used in electrodeposition of poly(N-methylaniline) (PNMA) coatings on a steel disc electrode using potentiodynamic, potentiostatic and galvanostatic techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
65760M2930449636
description
≥99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
98%
description
analytical standard
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥98.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), water: slightly soluble 30 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylanilin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen,Bone marrow
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-61-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf