Fortfahren mit
D46904
N,N-Dibutylformamid
99%
Synonym(e):
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH2CH2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-090-0
Beilstein/REAXYS Number:
636100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40252347159DX1545
description
99%
description
for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
description
99%
description
-
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
bp
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
bp
165-166 °C/1013 hPa
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397-1.401, n20/D 1.400 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)