BR114817
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 15 mL, without base, non-sterile
Synonym(e):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
screw top cap
translucent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
without base
Verpackung
pack of 750
Hersteller/Markenname
BRAND 114817
Volumen
15 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
- Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
- Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
- Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
- Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
- γ-ray sterilized.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.