BR114820
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 50 mL, suitable for PFAS testing, without base, non-sterile
Synonym(e):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
screw top cap
translucent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
without base
Verpackung
pack of 300
Hersteller/Markenname
BRAND 114820
Volumen
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
- Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
- Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
- Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
- Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
- γ-ray sterilized.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.