Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25, case of 500
Feature:
RCF 3,200 × g, graduations, ID field
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
sterile
feature
RCF 3,200 × g, graduations, ID field
packaging
pack of 25, case of 500
manufacturer/tradename
Greiner 227261
capacity
50 mL
diam. × L
30 mm × 115 mm
color
blue cap, colorless tube
application(s)
PFAS testing
General description
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
In der Biologie ist Zentrifugieren ein Prozess zum Trennen und Aufreinigen von Mischungen biologischer Teilchen in einem Flüssigmedium mittels Zentrifugalkraft. Zentrifugenröhrchen werden verwendet, um das biologische Medium zu beinhalten.
Application
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Zentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?