AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Parameter
12000 × g max. RCF
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (screw cap)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)