Wichtige Dokumente
96087
N-Z-1,6-hexandiamin -hydrochlorid
≥97% (AT)
Synonym(e):
N-Z-1,6-diamino-hexan -hydrochlorid, Benzyl-N-(6-aminohexyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (AT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C
SMILES String
Cl[H].NCCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22N2O2.ClH/c15-10-6-1-2-7-11-16-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13;/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2,(H,16,17);1H
InChIKey
GMSZGOGHNFZOMF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?