Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
transition temp
flash point 92 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F
flash_point_c
92 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-44-7