Wichtige Dokumente
437018
N-Boc-1,6-hexandiamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
N-(6-Aminohexyl)carbamidsäure- tert-butylester -hydrochlorid, N-Boc-1,6-Diaminohexan -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
SMILES String
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12;/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChIKey
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of poly(L-glutamic acid) gadolinium chelates as biodegradable MRI contrast agents.[1]
- Synthesis of cholesteryl-functionalized hyaluronic acid-based anionic nanogel for protein delivery.[2]
- Preparation of amphiphilic prodrug, containing anticancer drug chlorambucil, which would self-assemble to form micelles in aqueous solution.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?