Merck
92749
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-ethoxymethylchlorid
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(2-Chlormethoxyethyl)-trimethylsilan, Chlormethyl-2-trimethylsilylethylether, SEM-Cl, SEM-chlorid
Größe auswählen
5 ML
€ 182,00
25 ML
€ 406,00
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 182,00
25 ML
€ 406,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.72
Beilstein:
3587289
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride (SEM-Cl) is a widely used reagent for the preparation protection groups for amines, alcohols, phenols, and carboxy groups.[1][2] The nitrogen of amides and sulfonamides groups are also protected by using SEM-Cl reagent.[1]
Anwendung
SEM-Cl can be used as a reagent for the preparation of 2,4,5-trisubstituted tetrahydropyrans form homoallylic alcohols by a Prins-type cyclization reaction.[1] It can also be used in the synthesis of amino acid SEM esters from N-protected amino acids in the presence of lithium carbonate.[3]
Sonstige Hinweise
Schutzgruppenreagens für Alkohole und anderen funktionellen Gruppen welche sich selektiv entfernen lassen mit Bu4NF[4][5][6]; Schutzgruppe für Pyrrole und Imidazole, erleichtert selektive Metallierung[7]; Reagens für die Einführung eines geschützten C1 Bausteines[8]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N. Fujina et al.
Heterocycles, 34, 303-303 (1992)
D. Crich et al.
Synlett, 117-117 (1990)
B.H. Lipshutz et al.
Tetrahedron Letters, 30, 7149-7149 (1989)
2-(Trimethylsilyl) ethoxymethyl Chloride
Earley J and Adams CM
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
T. Wada et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)