Merck
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
Größe auswählen
1 MG
€ 142,00
10 MG
€ 467,00
25 MG
€ 1.010,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 142,00
10 MG
€ 467,00
25 MG
€ 1.010,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H1215N5Na2O8P
Molekulargewicht:
412.15
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
€ 142,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)