Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,90 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 |
Über diesen Artikel
€ 87,90
Produktname
Cytidin 5′-Monophosphat, Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder | description Sigma Grade, ≥99%, crystalline | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade - | grade - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystalline | form powder | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?