Merck
779164
Sigma-Aldrich
2-Azido-toluol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Azido-2-methyl-benzol -Lösung, 2-Methyl-phenyl-azid -Lösung, o-Tolyl-azid -Lösung
Größe auswählen
10 ML
€ 208,00
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 208,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
Beilstein:
1447887
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
InChIKey
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)