Fortfahren mit
727490
Azido-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonym(e):
Phenylazid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 712,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742248
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
functional group
azide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
778583779253779377
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azido-benzol -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1634-04-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)