Merck
637939
Sigma-Aldrich
1-Brom-2,4,6-Triisopropylbenzol
95%
Synonym(e):
2,4,6-Triisopropylbrombenzol, 2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChIKey
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Brom-2,4,6-triisopropylbenzol kann für die Synthese von 1-Fluor-2,4,6-triisopropylbenzol, einem fluorsubstituierten aromatischen Baustein für die agrochemische Synthese und die pharmazeutische Produktion, eingesetzt werden. Es kann auch für die Synthese von Di-2,4,6-triisopropylphenyldiselenid durch Reaktion mit metallischem Selen in Gegenwart von tert-Butyllithium verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)